87894
α-Amylcinnamyl alcohol
analytical standard
Sinónimos:
2-Benzylidene-1-heptanol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
n20/D 1.537
bp
141-143 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
0.966 g/mL at 25 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC\C(CO)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
Clave InChI
LIPHCKNQPJXUQF-SDNWHVSQSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?