D120006
2,6-Dihydroxypyridine hydrochloride
97%
Sinónimos:
2,6-Pyridinediol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
206-208 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Oc1cccc(O)n1
InChI
1S/C5H5NO2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6-4;/h1-3H,(H2,6,7,8);1H
Clave InChI
HNWWAWKDVFVJRG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)