136786
6-Chloro-2-hydroxypyridine
98%
Sinónimos:
6-Chloro-2-pyridinol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
128-130 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
Clave InChI
CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?