442801
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
Sinónimos:
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
mp
145-149 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c