659894
Poly[5-methoxy-2-(3-sulfopropoxy)-1,4-phenylenevinylene] potassium salt solution
0.25 wt. % in H2O
Sinónimos:
MPS-PPV potassium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
0.25 wt. % in H2O
fluorescencia
λex 451 nm; λem 525 nm in H2O
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Propiedades físicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.