922293
TpOx-Ph-p-OMe
Sinónimos:
8-(4-methoxyphenyl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-OMe Series
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
solubilidad
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.17 mg/mL, DMSO < 0.2 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
97,000 M-1cm-1 at 270 nm in ethyl acetate
fluorescencia
λem 440 nm, quantum yield 0.4 (pSS (nm) = 170, Fluorescence Lifetime (ns) = 4.08)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
- Phase transition temperature:
- Heating: Crys - Colh – 115 °C, Colh - Iso – 186 °C
- Cooling: Iso - Colh – 184 °C, Colh - Crys – 85 °C
Aplicación
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.