605204
Boc-Phe-OH-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-2-13C, L-Phenylalanine-2-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i11+1
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-LAGVNOJESA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?