605077
Boc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
optical activity
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+1
SMILES string
C[13C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-IJPZVAHNSA-N
Packaging
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)