Merck
900568
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-13C5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinónimos:
2-Ketopentanedioic acid-13C5, 2-Oxoglutaric acid-13C5, 2-Oxopentanedioic acid-13C5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5H6O5
Número de CAS:
Peso molecular:
151.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](=O)[13C](=O)O
Clave InChI
KPGXRSRHYNQIFN-CVMUNTFWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)