1644364
USP
Temazepam Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3RS)-7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
temazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)C(=O)NC2c3ccccc3)C
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(18-15(20)16(19)21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14H,1H3,(H,18,20)
Clé InChI
DWYGNQZEEWSLJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable