Y0000345
Temazepam impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3RS)-7-Chloro-3-methoxy-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
temazepam
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-20-14-9-8-12(18)10-13(14)15(11-6-4-3-5-7-11)19-16(22-2)17(20)21/h3-10,16H,1-2H3
Clé InChI
JVCZEDGTKACWMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement