1457006
USP
Naphazoline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
naphazoline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
Clé InChI
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Description générale
Application
- Naphazoline Hydrochloride and Pheniramine Maleate Ophthalmic Solution
- Naphazoline Hydrochloride Nasal Solution
- Naphazoline Hydrochloride Ophthalmic Solution
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3