N0200000
Naphazoline impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
naphazoline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17)
Clé InChI
OJWZEVNPRJDAME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable