1356599
USP
Krill oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Euphasia superba oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
krill oil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable