1.00661
Parteck® LUB STA 50
(Stearic acid 50 vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Solution d’acide palmitique / acide stéarique, Acides gras en C16-18, Mélange d’acide stéarique / acide palmitique
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
≥90% (stearic acid and palmitic acid, GC)
Forme
fine powder
Température d'inflammation spontanée
395 °C
Taille des particules
15-45 μm (d50)
Point d'ébullition
370 °C/1013 hPa
Pf
68-70 °C
Température de transition
flash point 196 °C
Traces de cations
Ni: ≤1 ppm
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable