Key Documents
PHL89316
Schisantherin A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Gomisin C, Schizantherin A, Wuweizi ester A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H32O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.57
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(O)C(C)CC2=CC(OCO3)=C3C(OC)=C2C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4OC)C1OC(C5=CC=CC=C5)=O
InChI
1S/C30H32O9/c1-16-12-18-13-21-25(38-15-37-21)26(35-5)22(18)23-19(14-20(33-3)24(34-4)27(23)36-6)28(30(16,2)32)39-29(31)17-10-8-7-9-11-17/h7-11,13-14,16,28,32H,12,15H2,1-6H3
Clé InChI
UFCGDBKFOKKVAC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable