Key Documents
PHL85355
trans-Piceatannol 3′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Quzhaqigan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H22O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(/C=C/C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable