PHL83885
Parishin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)C(CC(OCC3=CC=C(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C=C3)=O)(O)CC(OCC5=CC=C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C=C5)=O
InChI
1S/C45H56O25/c46-15-27-32(51)35(54)38(57)41(68-27)65-24-7-1-21(2-8-24)18-62-30(49)13-45(61,44(60)64-20-23-5-11-26(12-6-23)67-43-40(59)37(56)34(53)29(17-48)70-43)14-31(50)63-19-22-3-9-25(10-4-22)66-42-39(58)36(55)33(52)28(16-47)69-42/h1-12,27-29,32-43,46-4
Clé InChI
WYKQPGOKTKQHQG-SHGJSZTHSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable