Principaux documents
PHL80544
Tectorigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-6-methoxy-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxyglycitein, Tectrigenin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.26
Beilstein:
305601
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
OC(C=C1)=CC=C1C2=COC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(18)6-12-13(15(16)20)14(19)10(7-22-12)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
Clé InChI
OBBCRPUNCUPUOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable