Principaux documents
PHL83842
N-trans-p-Coumaroyltyramine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Paprazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(CCc2ccc(cc2)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-15-6-1-13(2-7-15)5-10-17(21)18-12-11-14-3-8-16(20)9-4-14/h1-10,19-20H,11-12H2,(H,18,21)/b10-5+
Clé InChI
RXGUTQNKCXHALN-BJMVGYQFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable