Principaux documents
PHL80505
Neomangiferin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H28O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)Oc2cc3c(cc2O)Oc4c(c(c(c(c4)O)C5OC(C(C(C5O)O)O)CO)O)C3=O
InChI
1S/C25H28O16/c26-4-12-17(31)20(34)22(36)24(39-12)14-8(29)3-11-15(19(14)33)16(30)6-1-10(7(28)2-9(6)38-11)40-25-23(37)21(35)18(32)13(5-27)41-25/h1-3,12-13,17-18,20-29,31-37H,4-5H2
Clé InChI
VUWOVGXVRYBSGI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable