PHL82569
Isosakuranetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy 4′-methoxyflavanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
OC1=CC(O)=CC(OC(C2=CC=C(OC)C=C2)C3)=C1C3=O
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1
Clé InChI
HMUJXQRRKBLVOO-AWEZNQCLSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable