BP689
Desmethyl benzatropine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3α-(Diphenylmethoxy)-1αH,5αH-nortropane hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
atropine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable