Key Documents
69131
Supelco
Diethyl sebacate
analytical standard
Synonyme(s) :
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCO(CH2)8COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.35
Numéro Beilstein :
1790779
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
312 °C (lit.)
Pf
1-2 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup