68995
Bis(2-éthylhexyl) adipate
analytical standard
Synonyme(s) :
DOA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
175 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
<−70 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Clé InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup