Key Documents
57174
Supelco
Support d′extraction pour ENVI-Disk
Process up to 6x 1L samples simultaneously
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Description générale
Le module pour supports ENVI-Disk supporte de 1 à 6 supports ENVI-Disk avec leurs fioles, ce qui permet d′extraire simultanément jusqu′à 6 échantillons de 1L. Chacune des 6 voies est contrôlée par une vanne de contrôle de débit indépendante. Ces vannes sont conçues pour mettre le flacon a la pression atmosphérique lorsqu′elles passent de la position ouverte à la position fermée. Le débit est contrôlé par la vanne à aiguille du module.
L′ensemble comprend une base robuste en polymère, six vannes de contrôle, une vanne à aiguille, une jauge à vide, et un tube à vide. Une bouteille à vide de 1 litre dans le module joue le rôle de piège afin de protéger la source de vide en cas de débordement d′un des flacons d′échantillons.
Informations légales
ENVI-Disk is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC