Key Documents
XX2604735
Millipore
Rampe à vide à 3 postes
PVC body, General microbiological analysis
Synonyme(s) :
Rampe de filtration, 3 postes
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVC body
polypropylene adapter (for hose)
polypropylene handle
stainless steel valve (2-way)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Hauteur
11.4 cm (4.5 in.)
Longueur
45.1 cm
Largeur
11.4 cm
Poids
1.5 kg
Entrée
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
Raccords
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les rampes de filtration permettent de filtrer simultanément trois échantillons différents. Des supports filtres Millipore en verre, en plastique ou en acier inoxydable équipés de bouchons perforés n° 8 peuvent être utilisés au niveau des sorties du support. Les rampes se raccordent à une seule source de vide et disposent de leurs propres vannes de commande pour pouvoir être utilisées indépendamment. Différentes têtes de filtration peuvent s'adapter aussi bien sur les dispositifs de filtration jetables que réutilisables.
Application
Les rampes de filtration sont utilisées durant l'analyse de la contamination. Elles sont utilisées pour l'analyse microbiologique classique de la bière et de l'eau en bouteille, l'analyse des cosmétiques et des produits pharmaceutiques, les tests de biocharge et l'analyse de la qualité de l'eau.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Non autoclavable