57250-U
Rampe à vide pour SPE Visiprep™, exempte de PFAS
standard, 24-port model
Synonyme(s) :
24-port SPE Vacuum Manifold for cartidges
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
UHMW PE frit
polypropylene tube
Niveau de qualité
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Gamme de produits
Visiprep™
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Adéquation
suitable for (for PFAS Testing)
Application(s)
environmental
food and beverages
Description générale
Application
- pH-sensitive pullulan-doxorubicin nanoparticles loaded with 1,1,2-trichlorotrifluoroethane as a novel synergist for high intensity focused ultrasound mediated tumor ablation: This innovative approach employs 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane in nanoparticle formulations to enhance the efficacy of tumor treatments through high intensity focused ultrasound, showcasing its potential in pharmaceutical applications (Li et al., 2019).
- Chemical analysis and risk assessment of diethyl phthalate in alcoholic beverages with special regard to unrecorded alcohol: Although primarily focused on diethyl phthalate, this study highlights the broader scope of solvent safety in pharmaceuticals, suggesting indirect implications for handling and safety assessments of solvents like 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Leitz et al., 2009).
- Quantitative determination of n-propane, iso-butane, and n-butane by headspace GC-MS in intoxications by inhalation of lighter fluid: This research demonstrates the use of advanced analytical techniques for volatile substances, which could be analogous to methodologies applied in studying environmental and safety aspects of 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane in industrial settings (Bouche et al., 2002).
Caractéristiques et avantages
- Soupapes à vis brevetées dans chacun des orifices de SPE, pour un contrôle précis du débit.
- Pas de dissolution, embuage ou décoloration de la cuve en verre lorsqu'elle est exposée aux solvants.
- Des pieds sur le couvercle permettent à l'utilisateur de poser facilement celui-ci sur une surface de travail après l'avoir retiré de la rampe.
- Le casse-vide à vis résistant aux solvants et la soupape assurent une meilleure étanchéité et un meilleur contrôle du vide. La soupape se raccorde aux tubes à vide de 1/4″.
- Le support pour récipients de collecte en PP peut accueillir des flacons de passeur automatique d'échantillons ; de petits flacons à scintillation (22,75 mm de d.e. recommandé) ; des tubes à essai de 10 et 16 mm ; et des fioles jaugées de 1, 2, 5 et 10 ml. Une plaque pour flacons à scintillation de 20 ml est disponible en option pour les modèles à 12 orifices.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.