50610-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 2.0 μm particle size
Matériaux
(SST)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis® Express
Caractéristiques
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
6.5% Carbon loading
Paramètres
1000 bar max. pressure
40 °C temp. limit (at pH 8)
90 °C temp. limit (at pH 1)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
Groupe de la matrice active
C18
Taille des particules
2.0 μm
2.0 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
operating pH range
1-8