50152-U
Colonne HPLC Nucleosil® C18
pore size 100 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Octadecyl Silica Column
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Gamme de produits
Nucleosil®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Nucleosil®
Ampleur du marquage
15% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
octadecyl
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Application
- A combined qualitative and quantitative method development and validation of vancomycin hydrochloride injection formulation by HPLC and UV involving quality by design.: This research outlines the development of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method for analyzing vancomycin hydrochloride, showcasing the application of Nucleosil® C18 columns in pharmaceutical quality control (Sasikala et al., 2023).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable