22971
Evaporateur/concentrateur Mini-Vap
Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
MINI-VAP 6MV UNITAIRE
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Conditionnement
pkg of 1 ea
Mini-Vap, L × l
7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm)
H de la base
3/4 in. (2 cm)
Compatibilité
for use with 1-250mL containers
Description générale
The 6-Port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator processes six miniature vials or containers at one time. Comes with six stainless steel needles, fine control needle valve, and three feet (0.9m) of plastic tubing.
The 6-Port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator processes six miniature vials or containers at one time. Comes with six stainless steel needles, fine control needle valve, and three feet (0.9m) of plastic tubing.
The adjustable Mini-Vap (22970) is a versatile concentrator/evaporator that can be used with a single container. The unique design allows for any size container, from the smallest vial to a 250 mL beaker.
Application
Produit(s) apparenté(s)
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.