22970
Adustable Single Port Mini-Vap Evaporator/Concentrator
Mini-Vap size 1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable, single unit
Synonyme(s) :
MINI-VAP IMV UNITAIRE
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for EPA OTM-45
Conditionnement
pkg of 1 ea
Taille du Mini-Vap
1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable
Description générale
The adjustable Mini-Vap (22970) is a versatile concentrator/evaporator that can be used with a single container. The unique design allows for any size container, from the smallest vial to a 250 mL beaker.
Produit(s) apparenté(s)
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.