Key Documents
Z626902
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Quartz Glass, spectral range 260-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
Herasil quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 6030-UV
Paramètres
260-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3,500 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
without lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH