Z801291
Hellma® fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran®
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm ± 0.2 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 221.001-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3500 μL
Longueur du trajet optique
10x10 mm ± 0.2 mm
Méthode de détection
fluorometric