Key Documents
Z600024
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Synonyme(s) :
Precision Optical Cuvettes
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
optical glass
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 6040-OG
Paramètres
360-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
1,400 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
without lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH