T8826
Terbinafine hydrochloride
Synonyme(s) :
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ylyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
white to faint beige
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]\C(CN(C)Cc1cccc2ccccc12)=C(\[H])C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Clé InChI
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3