Principaux documents
T0632
Sigma-Aldrich
Thioglycolate de sodium
≥96.5% (iodometric)
Synonyme(s) :
Acide mercaptoacétique sodium salt, Acide thioglycolique sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
Beilstein:
4569109
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (iodometric)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Plage de pH utile
6.7 (20 °C, 100 g/L)
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: ~609.1 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Application
Le thioglycolate de sodium a été utilisé :
  • comme supplément de croissance dans des milieux d'enrichissement et pour étudier ses effets sur Arcobacter
  • dans une formulation à base d'hémagglutinine de virus grippal pour limiter la réticulation par formation de ponts disulfure et une perte de puissance prématurée
  • en microscopie électronique
Actions biochimiques/physiologiques
Le thioglycolate de sodium est un agent réducteur qui est adapté à la croissance bactérienne aérobie et microaérophile.
Le thioglycolate de sodium est un réactif couramment utilisé en recherche bactériologique pour maintenir des conditions réductrices dans les milieux. Le thioglycolate peut également prévenir l'inactivation des enzymes en maintenant les groupements thiol des protéines à l'état réduit. Le bouillon au thioglycolate est fréquemment utilisé dans le domaine de la recherche sur l'inflammation pour déclencher une réponse par les polynucléaires neutrophiles et les macrophages in vivo.
Attention
À température ambiante, les concentrations supérieures à 70 % dans l'eau ont tendance à former 1 % à 2 % de thioglycolides par mois. Lorsque le milieu devient acide ou basique, ces thioglycolides s'hydrolysent pour former le composé d'origine libre. La solution à 70 % s'oxyde au contact de l'air, mais reste stable à température ambiante dans un récipient bien fermé. La pureté des sels thioglycolate peut également diminuer au fil du temps. L'absence d'air n'apporte aucune amélioration tangible en matière de stabilité.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Development of Parvalbumin-Expressing Basket Terminals in Layer II of the Rat Medial Entorhinal Cortex
Berggaard N, et al.
eNeuro, 5(3) (2018)
Clinical Ophthalmology: Contemporary Perspectives - E-Book, 176-176 (2012)
Kim De Paepe et al.
PeerJ, 7, e6293-e6293 (2019-02-01)
Undigestible, insoluble food particles, such as wheat bran, are important dietary constituents that serve as a fermentation substrate for the human gut microbiota. The first step in wheat bran fermentation involves the poorly studied solubilization of fibers from the complex
Romina A Cutrullis et al.
Immunobiology, 222(2), 423-431 (2016-09-04)
The proinflammatory cytokine macrophage migration inhibitory factor (MIF) is a key player in innate immunity. MIF has been considered critical for controlling acute infection by the protozoan Trypanosoma cruzi, but the underlying mechanisms are poorly understood. Our study aimed to
Improved stability of recombinant hemagglutinin using a formulation containing sodium thioglycolate
Rhodes DG, et al.
Vaccine, 33(44), 6011-6016 (2015)