Key Documents
SML3154
Sigma-Aldrich
Topiroxostat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[3-(4-Pyridinyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]-2-pyridinecarbonitrile, 4-[5-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine-2-carbonitrile, 5-(2-Cyano-4-pyridyl)-3-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, FYX 051, FYX-051
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N#CC1=NC=CC(C2=NNC(C3=CC=NC=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C13H8N6/c14-8-11-7-10(3-6-16-11)13-17-12(18-19-13)9-1-4-15-5-2-9/h1-7H,(H,17,18,19)
Clé InChI
UBVZQGOVTLIHLH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Topiroxostat (FYX-051) is an orally active and potent inhibitor of xanthine oxidoreductase (XOR). It appears that inhibition of XOR by topiroxostat is due to the formation a covalent linkage to molybdenum via oxygen in the hydroxylation reaction intermediate. Also, topiroxostat displayed a potent, non-covalent inhibition of XOR. It is approved for the treatment of gout and hyperuricemia in Japan.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable