Principaux documents
SML1280
Sigma-Aldrich
TT01001
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[[(3,5-Dichlorophenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl4-(3-(3,5-dichlorophenyl)thioureido)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H19Cl2N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.30
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
TT01001 is potent, orally available the mitochondrial outer membrane protein mitoNEET ligands that binds to mitoNEET without PPARγ activation. TT01001 improves hyperglycemia, hyperlipidemia, and glucose intolerance in mice models of diabetes II. TT01001 exerts anti-diabetic effects without the pioglitazone associated weight gain.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable