553210
Rapamycin
≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Rapamycin, mTOR Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
QFJCIRLUMZQUOT-UQKHEJQMSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mammalian target of rapamycin (mTOR)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. cell Biol.23, 7794.
Braun, W., et al. 1995. FASEB J.9, 63.
Nielsen, F.C., et al. 1995. Nature 377, 358.
Aagaard-Tillery, K.M. and Jelinek, D.F. 1994. Cell. Immunol. 156, 493.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Morice, W.G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3734.
Terada, N., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 12062.
Kuo, J., et al. 1992. Nature 358, 70.
Price, D.J., et al. 1992. Science257, 973.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Kay, J.E., et al. 1991. Immunology72, 544.
Schreiber, S.L. 1991. Science251, 283.
Bierer, B.E., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 9231.
Dumont, F.J., et al. 1990. J. Immunol.144, 251.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.