Principaux documents
SML0672
Sigma-Aldrich
VU0405601
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(1-Bromo-2-naphthalenyl)oxy]-N-3-pyridinyl-acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H13BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC1=C2C=CC=CC2=CC=C1OCC(NC3=CC=CN=C3)=O
InChI
1S/C17H13BrN2O2/c18-17-14-6-2-1-4-12(14)7-8-15(17)22-11-16(21)20-13-5-3-9-19-10-13/h1-10H,11H2,(H,20,21)
Clé InChI
WLLRAGBPCSOJNH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
VU0405601 is a hERG (the human Ether-à-go-go-Related Gene) agonist that increased the IC50 of dofetilide from 38.7 nM to 76.3 nM. VU0405601 protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable