SMB01024
Diuvaretin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
1-[2,4-dihydroxy-3,5-bis[(2-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxyphenyl]-3-phenylpropan-1-one
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
484.54
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(C)c1c(c(c(c(c1C(=O)CCc4ccccc4)O)Cc3c(cccc3)O)O)Cc2c(cccc2)O
InChI
1S/C30H28O6/c1-36-30-23(18-21-12-6-8-14-25(21)32)28(34)22(17-20-11-5-7-13-24(20)31)29(35)27(30)26(33)16-15-19-9-3-2-4-10-19/h2-14,31-32,34-35H,15-18H2,1H3
Clé InChI
KDEMELRYKGOXDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable