SMB01007
Protoplumericin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
778.71
Solubilité
water: soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@@]4(OC(=O)C(=C4)[C@@H](OC(=O)\C=C\c5ccc(cc5)OC6OC(C(C(C6O)O)O)CO)C)C=C3)C(=O)OC
InChI
1S/C36H42O19/c1-15(50-23(39)8-5-16-3-6-17(7-4-16)51-34-29(44)27(42)25(40)21(12-37)52-34)19-11-36(55-32(19)47)10-9-18-20(31(46)48-2)14-49-33(24(18)36)54-35-30(45)28(43)26(41)22(13-38)53-35/h3-11,14-15,18,21-22,24-30,33-35,37-38,40-45H,12-13H2,1-2H3/b8-5+/t15-,18+,21?,22?,24+,25?,26?,27?,28?,29?,30?,33-,34?,35?,36+/m0/s1
Clé InChI
AFYIWKNGSIYXCQ-PYQCQGLYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable