Key Documents
SMB00582
Sigma-Aldrich
Rosin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]oxane-3,4,5-triol, Chinese rosin W, Rosin X, Trans-cinnamyl O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O6/c16-9-11-12(17)13(18)14(19)15(21-11)20-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,11-19H,8-9H2/b7-4+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
Autres remarques
This product is not gum rosin, a natural product of pine trees and other coniferous plants. Gum rosin is CAS # 8050-09-7.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable