Principaux documents
SML0336
Sigma-Aldrich
Rosavine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-3-Phénylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phénylprop-2-énoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyméthyl)oxane-3,4,5-triol, (E)-3-Phényl-2-propényl 6-O-a-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Rosavidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H28O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -47 to -57° (C=1, MeOH CHCl3 (1:1))
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
La rosavine est un antidépresseur et un anxiolytique;  anti-apoptotique.
La rosavine est un glycoside antioxydant bien connu issu de Rhadiola rosea (orpin rose, racine d′or ou racine arctique) qui présente des propriétés d′antidépresseur, anxiolytique et adaptogène.
La rosavine est un glycoside à base de benzyl propylène qui est utilisé dans le traitement de la fibrose pulmonaire. La rosavine inhibe l′expression de l′apoptose des cellules de lymphocyte T Jurkat induite par le facteur de nécrose tumorale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protective effects of Rosavin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis via suppressing fibrotic and inflammatory signaling pathways in mice
Xin X, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 115, 108870-108870 (2019)
Assessing the quality and potential efficacy of commercial extracts of Rhodiola rosea L. by analyzing the salidroside and rosavin content and the electrophysiological activity in hippocampal long-term potentiation, a synaptic model of memory
Dimpfel W, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 425-425 (2018)