119792
Podocarpic acid
98%
Synonyme(s) :
(+)-Podocarpic acid, (1S)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-hydroxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-hydroxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, Podocarpic acid (resin acid)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +133°, c = 4 in ethanol
Pf
193-196 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCC[C@]2(C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22O3/c1-16-8-3-9-17(2,15(19)20)14(16)7-5-11-4-6-12(18)10-13(11)16/h4,6,10,14,18H,3,5,7-9H2,1-2H3,(H,19,20)/t14-,16-,17+/m1/s1
Clé InChI
VJILEYKNALCDDV-OIISXLGYSA-N
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Catégories apparentées
Application
- (+)-Podocarpic acid as chiral template in the synthesis of aphidicolane, stemodane and stemarane diterpenoids: This article reviews the use of (+)-podocarpic acid in the synthesis of various diterpenoids, showcasing its utility in complex organic syntheses (La Bella et al., 2016).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable