SAB4200686
Anti-Collagen, Type VII antibody, Mouse monoclonal
clone LH7.2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Collagen, Type VII antibody produced in mouse, COL7A1, EBD1, EBDCT, EBR1, alpha 1, collagen, type VII
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LH7.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1.5-3 μg/mL using frozen human tonsil sections
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL7A1(1294)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable