AB7821
Anti-Collagen Type VI Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL6A1(1291)
Spécificité
Human collagen type II <0.5%
Human collagen type III <0.5%
Human collagen type IV <0.5%
Human collagen type V 5%
Human collagen type VI 100%
Human fibronectin <0.5%
Human albumin <0.5%
Human immunoglobulin <0.5%
Immunogène
Application
ELISA: 1:10,000 dilution of reconstitute for ELISA on human collagen type VI.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable