SAB1305538
MONOCLONAL ANTI-HIS TAG antibody produced in mouse
clone 6AT18, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Mouse Anti-Hexa Histidine tag
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6AT18, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable