Key Documents
05-949
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-étiquette histidine, clone HIS.H8
clone HIS.H8, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
HIS Tag Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
HIS.H8, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'étiquette His est une série d'au moins 6 résidus histidine utilisée comme motif d'étiquetage sur l'extrémité C-terminale ou N-terminale des protéines recombinantes. Grâce à sa taille relativement petite par rapport à d'autres solutions couramment employées telles que l'étiquette GST (30 kDa), l'étiquette His est moins susceptible d'interférer avec la structure ou la fonction des protéines cibles. Sa petite taille la rend aussi plus adaptée pour une utilisation en conditions dénaturantes. L'étiquette His est le plus souvent employée dans la purification par affinité et dans les essais de liaison. Cette étiquette se lie aux ions nickel ou cobalt avec une grande affinité ; cette interaction avec des ions métalliques constitue le fondement de nombreux supports d'affinité à base d'étiquette His. L'épitope constitué par l'étiquette His est couramment utilisé pour détecter l'expression des protéines recombinantes dans les systèmes du type bactérie, levure, insecte et mammifère.
Spécificité
Reconnaît la séquence de l'étiquette HHHHHH sur l'extrémité C-terminale ou N-terminale de n'importe quelle protéine de fusion recombinante ; la reconnaissance de l'étiquette 6x-His ne nécessite aucun autre acide aminé autour de la séquence de l'étiquette 6x-His.
Immunogène
Peptide de synthèse constitué de 6 x His.
Application
Domaine de recherche
Étiquettes épitope et usage général
Immunocytochimie :
Une concentration de 2 μg/ml d'un précédent lot de cet anticorps a donné un immunomarquage positif pour la protéine Akt1/PKBα avec étiquette His dans des cellules HeLa transfectées.
Immunoprécipitation :
Un laboratoire indépendant a indiqué que cet anticorps permet d'immunoprécipiter les protéines portant une étiquette His.
L'utilisation de cet anticorps anti-étiquette histidine, clone HIS.H8, a été validée en IC, IP et WB pour la détection de l'étiquette histidine.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Protéines de liaison à l'ARN (RBP)
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting et immunocytochimie sur des cellules HeLa transfectées.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5-2 μg/ml de ce lot a permis de détecter la protéine Akt1/PKBα avec étiquette His dans des lysats de cellules HeLa transfectées obtenus dans du tampon RIPA.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2b monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS à pH 7,4 avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation :
Lors de la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysats de cellules HeLa transfectées obtenus dans un tampon RIPA.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
ATX1-generated H3K4me3 is required for efficient elongation of transcription, not initiation, at ATX1-regulated genes.
Ding, Y; Ndamukong, I; Xu, Z; Lapko, H; Fromm, M; Avramova, Z
PLoS Genetics null
Directed evolution of anti-HER2 DARPins by SNAP display reveals stability/function trade-offs in the selection process.
Houlihan, G; Gatti-Lafranconi, P; Lowe, D; Hollfelder, F
Protein engineering, design & selection : PEDS null
Felizza F Gunderson et al.
Infection and immunity, 83(3), 1008-1018 (2014-12-31)
Legionella pneumophila, the primary agent of Legionnaires' disease, flourishes in both natural and man-made environments by growing in a wide variety of aquatic amoebae. Recently, we determined that the Cas2 protein of L. pneumophila promotes intracellular infection of Acanthamoeba castellanii
Chong-Long Chua et al.
PloS one, 12(2), e0171989-e0171989 (2017-02-10)
The antibody isotype IgM appears earlier than IgG, within days of onset of symptoms, and is important during the early stages of the adaptive immune response. Little is known about the functional role of IgM during infection with chikungunya virus
Michael D Olp et al.
Biochemistry, 56(41), 5485-5495 (2017-09-26)
Recent proteomic studies discovered histone lysines are modified by acylations beyond acetylation. These acylations derive from acyl-CoA metabolites, potentially linking metabolism to transcription. Bromodomains bind lysine acylation on histones and other nuclear proteins to influence transcription. However, the extent bromodomains